Merck
SML1788
Sigma-Aldrich
LJI308
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,6-Difluoro-4-(4-(4-morpholinophenyl)pyridin-3-yl)phenol, 2,6-Difluoro-4-[4-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-3-pyridinyl]phenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18F2N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1=C(C=C(C=C1F)C2=C(C=CN=C2)C3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)F
InChI
1S/C21H18F2N2O2/c22-19-11-15(12-20(23)21(19)26)18-13-24-6-5-17(18)14-1-3-16(4-2-14)25-7-9-27-10-8-25/h1-6,11-13,26H,7-10H2
Klucz InChI
YUYJEQHNWKQNBT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
LJI308 jest silnym inhibitorem pan-RSK, który celuje w N-końcową domenę kinazy RSK wiążącą ATP i hamuje zależny od YB1 wzrost komórek rakowych.
LJI308 jest silnym inhibitorem pan-RSK, który celuje w miejsce wiązania ATP N-końcowej domeny kinazy RSK (NTKD) (IC50/[ATP] = 6 nM/5 μM/RSK1, 4 nM/20 μM/RSK2, 13 nM/10 μM/RSK3), wykazując podobne powinowactwo wiązania do RSK1-4, ale znacznie zmniejszoną siłę hamowania wobec S6K1 (IC50 = 0.8 μM), MEK4 (IC50 >10 μM) i kinazie HIP 1 (IC50 >1 μM). Skuteczność LJI308 zmniejsza komórkowe białko wiążące Y-box-1 (YB1) Ser102 (EC50 = 0,2-0.3 μM; komórki MDA-MB-231 i H358), ale nie rybosomalne białko S6 (S6RP) S235/236, poziom fosforylacji i selektywnie hamuje wzrost komórek potrójnie ujemnego raka piersi (TNBC) z nadekspresją YB1 HTRY-LT, ale nie rodzicielskiej nienowotworowej linii ludzkich komórek nabłonka sutka (HMEC) HTRZ (% inhibicji = 6.8%/HTRZ, 88%/HTRY-LT1, 66%/HTRY-LT2 w ciągu 8 dni; 5 μM po 0 i 96 godzinach).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ida Aronchik et al.
Molecular cancer research : MCR, 12(5), 803-812 (2014-02-21)
The p90 ribosomal S6 kinase (RSK) family of serine/threonine kinases is expressed in a variety of cancers and its substrate phosphorylation has been implicated in direct regulation of cell survival, proliferation, and cell polarity. This study characterizes and presents the
Alastair H Davies et al.
Oncotarget, 6(24), 20570-20577 (2015-05-27)
The triple-negative breast cancer (TNBC) subtype is enriched in cancer stem cells (CSCs) and clinically correlated with the highest rate of recurrence. Several studies implicate the RSK pathway as being pivotal for the growth and proliferation of CSCs, which are
Rama Jain et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(17), 6766-6783 (2015-08-14)
While the p90 ribosomal S6 kinase (RSK) family has been implicated in multiple tumor cell functions, the full understanding of this kinase family has been restricted by the lack of highly selective inhibitors. A bis-phenol pyrazole was identified from high-throughput