Kluczowe dokumenty
SML1728
STK16-IN-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1,7-dihydro-2H-pyrrolo[2,3-h]-1,6-naphthyridin-2-one, 1-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-h][1,6]naphthyridin-2(7H)-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
warunki przechowywania
protect from light
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(N2C(C(C=CN3)=C3N=C4)=C4C=CC2=O)=CC=C1F
InChI
1S/C17H12FN3O/c1-10-8-12(3-4-14(10)18)21-15(22)5-2-11-9-20-17-13(16(11)21)6-7-19-17/h2-9H,1H3,(H,19,20)
Klucz InChI
WQNRDXHKVSKUPI-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)