Kluczowe dokumenty
SML1482
Ogerin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[4-Amino-6-[(phenylmethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]-benzenemethanol, [2-[4-Amino-6-(benzylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]phenyl]methanol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 25 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OCC1=C(C2=NC(NCC3=CC=CC=C3)=NC(N)=N2)C=CC=C1
InChI
1S/C17H17N5O/c18-16-20-15(14-9-5-4-8-13(14)11-23)21-17(22-16)19-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,23H,10-11H2,(H3,18,19,20,21,22)
Klucz InChI
MDGIEDNDSFMSLP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Polecane produkty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)