Kluczowe dokumenty
SML1396
Heclin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-(4-Acetylphenyl)-3-(5-ethyl-2-furanyl)-2-propenamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(CC)O2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c1-3-15-8-9-16(21-15)10-11-17(20)18-14-6-4-13(5-7-14)12(2)19/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)/b11-10+
Klucz InChI
SPTWXRJNCFIDRQ-ZHACJKMWSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)