Key Documents
P1781
Pteroic acid
≥93%
Synonim(y):
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥93%
Postać
powder
ciąg SMILES
NC1=NC(=O)C2=NC(CNc3ccc(cc3)C(O)=O)=CNC2=N1
InChI
1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
Klucz InChI
JOAQINSXLLMRCV-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?