Merck
SML1214
Sigma-Aldrich
CZC24832
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(2-Amino-8-fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-8-fluoro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-6-yl)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-pyridinesulfonamide, CZC-24832
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H17FN6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
FC1=CC(C2=CN=CC(S(NC(C)(C)C)(=O)=O)=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
InChI
1S/C15H17FN6O2S/c1-15(2,3)21-25(23,24)11-4-9(6-18-7-11)10-5-12(16)13-19-14(17)20-22(13)8-10/h4-8,21H,1-3H3,(H2,17,20)
Klucz InChI
RXRZPHQBTHQXSV-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
CZC24832 jest silnym i selektywnym inhibitorem kinazy fosfoinozytydu 3 γ (PI3Kγ) z Kd app wynoszącym 19 nM. CZC24832 jest pierwszym selektywnym inhibitorem PI3Kγ o skuteczności w modelach zapalenia in vitro i in vivo. CZC24832 silnie hamował produkcję interleukiny 17A (IL-17A) w komórkach T poprzez hamowanie ekspresji sierocego receptora γt (RORγt) związanego z receptorem kwasu retinowego, czynnika transkrypcyjnego, który napędza różnicowanie TH17, wykazując nową rolę PI3Kγ.
CZC24832 jest silnym i selektywnym inhibitorem kinazy fosfoinozytydu 3 γ (PI3Kγ).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)