Kluczowe dokumenty
SML0991
Sigma-Aldrich
LLP-3
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(3,5-Bis(benzyloxy)phenyl)-6-(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, LLP 3, LLP3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H23ClN2O4
Masa cząsteczkowa:
534.99
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
, faint yellow to yellow-orange
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL, clear
temp. przechowywania
room temp
Działania biochem./fizjol.
LLP-3 is a cell-permeable Survivin inhibitor.
LLP-3 is a cell-permeable Survivin inhibitor. LLP-3 is an inhibitor of Survivin-Ran complex formation that induces apoptosis in tumor slice cultures, including resistant tumors.
Cechy i korzyści
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)