SML0745
NS6180
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CN2c3c(cccc3)SCC2=O
InChI
1S/C16H12F3NOS/c17-16(18,19)12-5-3-4-11(8-12)9-20-13-6-1-2-7-14(13)22-10-15(20)21/h1-8H,9-10H2
Klucz InChI
ZUIJXKLTUFCDGO-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.