Kluczowe dokumenty
A6719
Sigma-Aldrich
ω-Agatoxin IVA
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
SNX 290
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C217H360N68O60S10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
5202.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
Poziom jakości
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Amino Acid Sequence
Lys-Lys-Lys-Cys-Ile-Ala-Lys-Asp-Tyr-Gly-Arg-Cys-Lys-Trp-Gly-Gly-Thr-Pro-Cys-Cys-Arg-Gly-Arg-Gly-Cys-Ile-Cys-Ser-Ile-Met-Gly-Thr-Asn-Cys-Glu-Cys-Lys-Pro-Arg-Leu-Ile-Met-Glu-Gly-Leu-Gly-Leu-Ala [Disulfide bridge: 4-20, 12-25, 19-36, 27-34]
Opis ogólny
Gen CACNA1A (calcium voltage-gated channel subunit alpha1 A) koduje podjednostkę α1 neuronalnych kanałów wapniowych CaV2.1 (typu P/Q). Ulega ekspresji w całym ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Gen CACNA1A znajduje się na ludzkim chromosomie 19p13.
Zastosowanie
ω-Agatoksyna IVA została wykorzystana do manipulacji napływem wapnia. Została również wykorzystana w badaniu do scharakteryzowania spontanicznej i wywołanej aktywności z hodowli rogów brzusznych myszy na macierzach mikroelektrod.
Działania biochem./fizjol.
Mutacje w genie CACNA1A (podjednostka alfa1 A kanału bramkowanego napięciem wapniowym) są odpowiedzialne za ataksję epizodyczną 2, rodzinną migrenę hemiplegiczną typu 1 (FHM1) i ataksję rdzeniowo-móżdżkową typu 6 (SCA6).
Toxin found in the venom of the funnel web spider, Agelenopsis aptera. Potent, selective blocker of mammalian P-type voltage-dependent calcium channels.
Cechy i korzyści
Związek ten został opracowany przez firmę Pfizer. Aby przejrzeć listę innych związków opracowanych przez firmy farmaceutyczne i zatwierdzonych leków/kandydatów na leki, kliknij tutaj.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
I M Mintz et al.
Nature, 355(6363), 827-829 (1992-02-27)
Voltage-dependent calcium channels mediate calcium entry into neurons, which is crucial for many processes in the brain including synaptic transmission, dendritic spiking, gene expression and cell death. Many types of calcium channels exist in mammalian brains, but high-affinity blockers are
New CACNA1A deletions are associated to migraine phenotypes
Grieco GS, et al.
The Journal of Headache and Pain, 19(1), 75-75 (2018)
Involvement of the CACNA1A gene containing region on 19p13 in migraine with and without aura
Terwindt G M, et al.
Neurology, 56(8), 1028-1032 (2001)
I M Mintz et al.
Neuron, 9(1), 85-95 (1992-07-01)
The peptide toxin omega-Aga-IVA blocked P-type Ca2+ channel current in rat Purkinje neurons (KD approximately 2 nM) but had no effect on identified T-type, L-type, or N-type currents in a variety of central and peripheral neurons. omega-Aga-IVA blocked a substantial
T J Turner et al.
Science (New York, N.Y.), 258(5080), 310-313 (1992-10-09)
Presynaptic calcium channels are crucial elements of neuronal excitation-secretion coupling. In mammalian brain, they have been difficult to characterize because most presynaptic terminals are too small to probe with electrodes, and available pharmacological tools such as dihydropyridines and omega-conotoxin are