Merck
SMB01067
Sigma-Aldrich
Angeloylgomisin H
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(+)-Angeloylgomisin H, tigloylgomisin H
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.58
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
500.58
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC1(C(Cc2c(c(c(c(c2)OC)OC)OC(=O)C(=CC)C)c3c(cc(c(c3OC)OC)OC)C1)C)C
InChI
1S/C28H36O8/c1-10-15(2)27(29)36-26-21-17(12-19(31-5)24(26)34-8)11-16(3)28(4,30)14-18-13-20(32-6)23(33-7)25(35-9)22(18)21/h10,12-13,16,30H,11,14H2,1-9H3
Klucz InChI
ZSAUXCVJDYCLRS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Angeloylgomisin H, lignan, jest naturalnym produktem powszechnie występującym w owocach Schisandra chinensis i korzeniach Angelica Dahurica. Związek ten wykazuje silną aktywność biologiczną, w tym właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, przeciwcukrzycowe, antyproliferacyjne i przeciwnowotworowe.
Zastosowanie
Jest to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w badaniach przesiewowych, metabolomice, badaniach fitochemicznych i farmaceutycznych.
Działania biochem./fizjol.
  • Hamuje aktywność enzymów biorących udział w metabolizmie substancji rakotwórczych, takich jak dekarboksylaza ornityny i acetylocholinoesteraza.
  • Ułatwia detoksykację określonych czynników rakotwórczych, w tym benzo(a)pirenu, przekształcając je w nietoksyczne metabolity.
  • Wykazuje działanie przeciwcukrzycowe, potencjalnie związane z jego zdolnością do stymulowania uwalniania insuliny.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)