SMB00511
Skimmin
≥90% (LC/MS-UV)
Synonim(y):
7-Hydroxycoumarin-7-glucoside, Umbelliferone glucoside
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (LC/MS-UV)
Postać
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC2=CC(O3)=C(C=C2)C=CC3=O
InChI
1S/C15H16O8/c16-6-10-12(18)13(19)14(20)15(23-10)21-8-3-1-7-2-4-11(17)22-9(7)5-8/h1-5,10,12-16,18-20H,6H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
Klucz InChI
VPAOSFFTKWUGAD-TVKJYDDYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3