Merck
SMB00323
Sigma-Aldrich
Schisandrin C
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Schisandrin C, Schizandrin C, Wuweizisu C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC1=C2C(OCO2)=CC3=C1C(C(OC)=C(OCO4)C4=C5)=C5CC(C)C(C)C3
InChI
1S/C22H24O6/c1-11-5-13-7-15-19(27-9-25-15)21(23-3)17(13)18-14(6-12(11)2)8-16-20(22(18)24-4)28-10-26-16/h7-8,11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
Klucz InChI
HTBWBWWADZJXID-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Schisandrin C to lignan występujący w owocach cytryńca chińskiego.
Działania biochem./fizjol.
Schisandrin C ma działanie przeciwzapalne i wykazano, że zmniejsza produkcję tlenku azotu (NO).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jibo Han et al.
Phytotherapy research : PTR, 33(3), 779-790 (2019-01-12)
Vascular endothelial dysfunction plays a crucial role in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Oxidative stress is a key pathophysiological mechanism underpinning endothelial dysfunction. Schisandrin C (Sch C), a dibenzocyclooctadiene derivative of Schisandra chinensis, has antioxidative properties. Here, we report the