Merck
SMB00368
Sigma-Aldrich
Schisandrin A
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Schisandrin A, Deoxyschizandrin, Dimethylgomisin J, Schizandrin A, Deoxyschisandrin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Klucz InChI
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
Opis ogólny
Schisandrin A is an antioxidant agent found in the fruits of several species of the Schisandra genus.
Działania biochem./fizjol.
Schisandrin A is a bioactive lignan found in the fruits of several species of the Schisandra genus that has liver-protective, anti-tumor and antioxidant activities. It increases the activity of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and shows anti-ischemic effects in vivo.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)