Kluczowe dokumenty
SMB01015
Paederosidic acid g-lactone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
1H-2,6-Dioxacyclopent[cd]indene, carbonothioic acid deriv. (ZCI), Paederoside, Pederoside
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
446.43
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C18H22O11S/c1-30-18(24)26-4-6-2-8-11-7(15(23)27-8)5-25-16(10(6)11)29-17-14(22)13(21)12(20)9(3-19)28-17/h2,5,8-14,16-17,19-22H,3-4H2,1H3/t8-,9+,10+,11-,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
Klucz InChI
OJISWUQNQQWEND-FCVLBCLDSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)