Merck
PHL83842
N-trans-p-Coumaroyltyramine
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Paprazine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C17H17NO3/c19-15-6-1-13(2-7-15)5-10-17(21)18-12-11-14-3-8-16(20)9-4-14/h1-10,19-20H,11-12H2,(H,18,21)/b10-5+
Klucz InChI
RXGUTQNKCXHALN-BJMVGYQFSA-N
Opis ogólny
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: humulus
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)