Merck
SMB01001
Sigma-Aldrich
Loliolide
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
196.24
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@@]2(C[C@H](CC(C2=CC1=O)(C)C)O)C
InChI
1S/C11H16O3/c1-10(2)5-7(12)6-11(3)8(10)4-9(13)14-11/h4,7,12H,5-6H2,1-3H3/t7-,11+/m0/s1
Klucz InChI
XEVQXKKKAVVSMW-WRWORJQWSA-N
Opis ogólny
Loliolid, lakton monoterpenowy i członek benzofuranów, jest bioaktywnym związkiem naturalnym powszechnie pozyskiwanym z roślin takich jak Lolium perenne, Euphorbia hirta, Canscora alata, Saussurea medusa, Xanthium spinosum, Sida acuta i Artemisia ludoviciana. Obecne badania sugerują, że metabolit ten działa jako inhibitor i może wykazywać różnorodne działania biologiczne, w tym właściwości przeciwgrzybicze, przeciwnowotworowe, cytoprotekcyjne, antybiotyczne, przeciwutleniające, przeciwmalaryczne i przeciwnowotworowe.
Naturalny produkt pochodzenia roślinnego.
Zastosowanie
Loliolid to naturalny produkt pochodzący ze źródła roślinnego, który znajduje zastosowanie w bibliotekach przesiewowych związków, metabolomice, fitochemii i badaniach nad odkrywaniem leków.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
  • Kompatybilny z technikami HPLC i spektrometrii masowej
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antioxidant efficacy of (-)-loliolide isolated from Sargassum horneri against AAPH-induced oxidative damage in Vero cells and zebrafish models in vivo
Kim H S, et al
Journal of Applied Phycology, 32, 3341-3348 (2020)