Kluczowe dokumenty
SMB01048
Uzarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(3beta,5alpha)-3-((6-O-beta-D -glucopyranosyl-beta-D -glucopyranosyl)oxy)-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Uzarigenin 3-β-sophoroside
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
plant
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
masa cząsteczkowa
698.79
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(46-32-30(28(42)26(40)23(14-37)48-32)49-31-29(43)27(41)25(39)22(13-36)47-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(38)45-15-16/h11,17-23,25-32,36-37,39-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-/m0/s1
Klucz InChI
RIPMDUQTRRLJTE-QHYHXNCWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3