Kluczowe dokumenty
SMB00558
Proferrioxamine-D2
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
1,11,22-trihydroxy-1,6,11,16,22,27-hexazacyclodotriacontane-2,5,12,15,23,26-hexone, Desmethylenylnocardamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCCCCN(C(CC1)=O)O)CCC(N(CCCCCNC(CCC(N(CCCCNC1=O)O)=O)=O)O)=O
InChI
1S/C26H46N6O9/c33-21-9-12-24(36)30(39)18-6-2-4-16-28-22(34)10-14-26(38)32(41)20-8-5-17-29-23(35)11-13-25(37)31(40)19-7-1-3-15-27-21/h39-41H,1-20H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)
Klucz InChI
SXTGVXKFOVZYIK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)