Merck
SMB00556
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Pantoyllactone β-D-glucopyranoside
≥80% (NMR)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥80% (NMR)
Formularz
solid
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)([C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)COC1=O
InChI
1S/C12H20O8/c1-12(2)4-18-10(17)9(12)20-11-8(16)7(15)6(14)5(3-13)19-11/h5-9,11,13-16H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+,11+/m1/s1
Klucz InChI
BFCZPWYLRHFBNO-DTJAAUDXSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)