Key Documents
SMB00276
Sigma-Aldrich
Gentiobiosyloleandrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H68O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
901.00
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Postać
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3