Merck
SMB00339
Sigma-Aldrich
(-)-Tetrahydropalmatine
≥98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC=C2C(CN(CCC3=C4C=C(OC)C(OC)=C3)[C@@]4([H])C2)=C1OC
InChI
1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
AEQDJSLRWYMAQI-KRWDZBQOSA-N
Opis ogólny
Tetrahydropalmatine is an tetrahydroprotoberberine isoquinoline alkaloid found primarily in the Corydalis genus.
Działania biochem./fizjol.
Tetrahydropalmatine is a potent muscle relaxant and has shown analgesic effects. Tetrahydropalmatine is known to help in the recovery of cocaine addiction, as it is an antagonist of dopamine (DA) D1 and D2 receptor.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3
Levo-tetrahydropalmatine attenuates cocaine self-administration and cocaine-induced reinstatement in rats
Mantsch JR, et al.
Psychopharmacology, 192(4) (2007)
Levo-tetrahydropalmatine inhibits cocaine's rewarding effects: experiments with self-administration and brain-stimulation reward in rats
Xi ZX, et al.
Neuropharmacology, 53(6) (2007)