Kluczowe dokumenty
SMB00277
Sigma-Aldrich
Oleuropeinic acid
≥85% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H30O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
570.50
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Próba
≥85% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC2OC=C(C(\C\2=C/C(=O)O)CC(=O)OCCc3cc(c(cc3)O)O)C(=O)OC
Klucz InChI
XJDJODWHDUVAGF-HITGIGKYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)