Kluczowe dokumenty
SMB00224
3,4-Di-O-caffeoylquinic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
3,4-DICQA, 3,4-Di-O-kafeoilochinat, Izochlorogenian B, Kwas 3,4-dikafeoilochinowy, Kwas izochlorogenowy B
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3)C(O)=O
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(31)36-20-12-25(35,24(33)34)11-19(30)23(20)37-22(32)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-30,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
Klucz InChI
UFCLZKMFXSILNL-PSEXTPKNSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- to quantify the caffeoylquinic acids of Artemisia frigida Willd. (Fringed sagewort) using high-performance liquid chromatography with diode array detection and electrospray ionization triple quadrupole mass spectrometric detection (HPLC-DAD-ESI-QQQ-MS)
- to quantify the phenolic compounds of Artemisia species using high-performance liquid chromatography with diode array detection (HPLC-DAD) technique
- for metabolic profiling of methanolic leaf extract of A. nallamalayana and to identify the phenolic acids using High-Performance Liquid Chromatography-Ultraviolet (HPLC-UV) analysis
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)