Merck
SMB00214
Sigma-Aldrich
Thunberginol H
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)[C@H]2Cc3cccc(O)c3C(=O)O2
InChI
1S/C17H16O5/c1-20-13-7-6-10(8-15(13)21-2)14-9-11-4-3-5-12(18)16(11)17(19)22-14/h3-8,14,18H,9H2,1-2H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
WKNXOKHAEDTQCX-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)