Merck
SMB00199
Sigma-Aldrich
Murralongin
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1\C(C=O)=C(\C)C
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(2)11(8-16)14-12(18-3)6-4-10-5-7-13(17)19-15(10)14/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
PBAZKMWQUBDDLZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)