Kluczowe dokumenty
SAB1300955
Sigma-Aldrich
Anti-CYP2R1 (center) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CYP2R1, Anti-Cytochrome P450 2R1, Anti-Vitamin D 25-hydroxylase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP2R1(120227)
Opis ogólny
CYP2R1 należy do nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Enzym ten jest mikrosomalną hydroksylazą witaminy D, która przekształca witaminę D w aktywny ligand dla receptora witaminy D. Mutacja w genie CYP2R1 została powiązana z selektywnym niedoborem 25-hydroksywitaminy D.
Immunogen
CYP2R1 (NP_078790, 157-190)
To przeciwciało jest generowane od królików immunizowanych syntetycznym peptydem sprzężonym z KLH wybranym z regionu centralnego ludzkiego CYP2R1.
Postać fizyczna
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1300955-100UG4061832813691