Kluczowe dokumenty
SMB00140
Sigma-Aldrich
5-Carboxystrictosidine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
5α-Carboxy-3-isovincoside
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H34N2O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.58
Kod UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C28H34N2O11/c1-3-12-14(8-18-21-15(9-19(29-18)25(35)36)13-6-4-5-7-17(13)30-21)16(26(37)38-2)11-39-27(12)41-28-24(34)23(33)22(32)20(10-31)40-28/h3-7,11-12,14,18-20,22-24,27-34H,1,8-10H2,2H3,(H,35,36)/t12-,14?,18+,19-,20-,22-,23+,24-,27+,28+/m1/s1
Klucz InChI
LHKZIVMTXZLOTP-ZCCQUAMYSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)