Kluczowe dokumenty
SMB00231
Loganic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Loganate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H]1[C@@H](O)C[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H24O10/c1-5-8(18)2-6-7(14(22)23)4-24-15(10(5)6)26-16-13(21)12(20)11(19)9(3-17)25-16/h4-6,8-13,15-21H,2-3H2,1H3,(H,22,23)/t5-,6+,8-,9+,10+,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
Klucz InChI
JNNGEAWILNVFFD-CDJYTOATSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)