Merck
SMB00053
Sigma-Aldrich
3-O-Demethylsulochrin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
2-(2,6-dihydroksy-4-metylobenzoilo)-5-hydroksy-3-metoksybenzoesan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(O)cc(O)c1C(=O)c2c(O)cc(C)cc2O
InChI
1S/C16H14O7/c1-7-3-10(18)14(11(19)4-7)15(21)13-9(16(22)23-2)5-8(17)6-12(13)20/h3-6,17-20H,1-2H3
Klucz InChI
GIJDACMRFIMBET-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)