Merck
SMB00005
Sigma-Aldrich
Austdiol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
Austadiol, Austdiol, Austidiol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C=C2[C@@H]([C@](C(=O)C(=C2C=C1C)C=O)(O)C)O
InChI
1S/C12H12O5/c1-6-3-7-8(4-13)10(14)12(2,16)11(15)9(7)5-17-6/h3-5,11,15-16H,1-2H3/t11-,12-/m0/s1
Klucz InChI
QVMUHZHZYCDMAI-RYUDHWBXSA-N
Opis ogólny
Naturalny produkt pochodzący z grzybów.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Leonardo Lo Presti et al.
The journal of physical chemistry. B, 110(12), 6405-6414 (2006-03-24)
The total experimental electron density rho(r), its Laplacian inverted delta(2)rho(r), the molecular dipole moment, the electrostatic potential phi(r), and the intermolecular interaction energies have been obtained from an extensive set of single-crystal X-ray diffracted intensities, collected at T = 70(1)
Leonardo Lo Presti et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 59(Pt 4), O199-O201 (2003-04-12)
The title compound, (7R,8S)-7,8-dihydroxy-3,7-dimethyl-6-oxo-7,8-dihydro-6H-isochromene-5-carbaldehyde, C(12)H(12)O(5), is a trans-vicinal diol. Of the two fused rings, which lie approximately in the same plane, the pyran ring is almost perfectly planar, while the cyclohexenone ring adopts a slightly distorted half-chair conformation. The crystal