Kluczowe dokumenty
SHC203V
Sigma-Aldrich
MISSION® TRC2 pLKO.5-puro-CMV-TurboGFP Positive Control Transduction Particles
Green fluorescent protein marker to monitor transduction efficiency
Synonim(y):
MISSION®
About This Item
Kod UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
stężenie
≥1x106 VP/ml (via p24 assay)
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Kontrolne cząsteczki transdukcyjne MISSION TRC2 TurboGFP są krytyczną kontrolą pozytywną do monitorowania wydajności transdukcji. Kontrola ta jest wytwarzana z plazmidu lentiwirusowego o zweryfikowanej sekwencji, TRC2 pLKO-puro TurboGFP (SHC203). Wektor ten znajduje się w szkielecie plazmidu TRC2 pLKO-puro, który zawiera WPRE. Konstrukt ten pomaga w interpretacji projektu eksperymentalnego i wyników, zapewniając marker zielonego białka fluorescencyjnego do monitorowania sukcesu w transdukcji komórek będących przedmiotem zainteresowania. TurboGFP jest ulepszonym wariantem zielonego białka fluorescencyjnego copGFP sklonowanego z widłonoga Pontellina plumata.
W przeciwieństwie do mysich systemów retrowirusowych MMLV lub MSCV, cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, pokonując trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząsteczki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi.
Ponadto, lentiwirusowe cząsteczki transdukcyjne są pseudotypowane glikoproteiną otoczki G z wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV-G), umożliwiając transdukcję szerokiej gamy komórek ssaków. 200 μl cząstek lentiwirusowych o stężeniu106 TU/ml (w teście miareczkowania p24) jest dostarczane jako zamrożony zapas.
Podczas przeprowadzania eksperymentów z użyciem klonów MISSION shRNA, odpowiednie kontrole powinny być kluczowym elementem projektu eksperymentalnego, aby umożliwić dokładną interpretację wyników knockdown.
When conducting experiments using MISSION® shRNA clones, the proper controls should be a key element of your experimental design to allow for accurate interpretation of knockdown results. The MISSION Control Transduction Particles are a critical positive control to monitor transduction efficiency.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Zastosowanie
Small interfering RNAs (siRNAs) expressed from short hairpin RNAs (shRNAs) are a powerful way to mediate gene specific RNA interference (RNAi) in mammalian cells. The MISSION product line is based on a viral vector-based RNAi library against annotated mouse and human genes. shRNAs that generate siRNAs intracellularly are expressed from amphotropic lentivirus viral particles, allowing screening in a wide range of mammalian cell lines. In these cell lines, MISSION shRNA clones permit rapid, cost efficient loss-of-function and genetic interaction screens.
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TurboGFP is a trademark of Evrogen Co.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J E Donello et al.
Journal of virology, 72(6), 5085-5092 (1998-05-30)
The hepatitis B virus posttranscriptional regulatory element (HBVPRE) is a cis-acting RNA element that partially overlaps with enhancer I and is required for the cytoplasmic accumulation of HBV surface RNAs. We find that the closely related woodchuck hepatitis virus (WHV)
R Zufferey et al.
Journal of virology, 73(4), 2886-2892 (1999-03-12)
The expression of genes delivered by retroviral vectors is often inefficient, a potential obstacle for their widespread use in human gene therapy. Here, we explored the possibility that the posttranscriptional regulatory element of woodchuck hepatitis virus (WPRE) might help resolve
Sabina Honisch et al.
Oncotarget, 6(12), 10309-10319 (2015-04-15)
Chorein encoded by VPS13A (vacuolar protein sorting-associated protein 13A) is defective in chorea-acanthocytosis. Chorein fosters neuronal cell survival, cortical actin polymerization and cell stiffness. In view of its anti-apoptotic effect in neurons, we explored whether chorein is expressed in cancer