Key Documents
SCP0246
Sigma-Aldrich
E. coli Leader Peptidase substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H95N15O18
Masa cząsteczkowa:
1362.53
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
E. coli Leader Peptidase substrate,
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥65%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
NO2-Tyr-Phe-Ser-Ala-Ser-Ala-Leu-Ala-Lys-Ile-Abz-Lys
Zastosowanie
NO2-YFSASALAKI-Abz-K is an internally quenched (fluorescence of the anthraniloyl group (Abz) is quenched by the 3-nitrotyrosine) fluorescent substrate used to detect Escherichia coli leader peptidase activity.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1