Key Documents
SCP0219
Sigma-Aldrich
ProAM N20 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, human
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C112H178N36O27
Masa cząsteczkowa:
2460.84
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
ProAM N20 human,
pochodzenie biologiczne
human
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥70%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Arg-Leu-Asp-Val-Ala-Ser-Glu-Phe-Arg-Lys-Lys-Trp-Asn-Lys-Trp-Ala-Leu-Ser-Arg-NH2
Zastosowanie
Proadrenomedullin N-terminal 20 peptide (PAMP, ProAM N20) is a novel peptide found in adrenomedullin precursor that may be involved in hypotension and the control of reproductive physiology.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3