Key Documents
SCP0217
Sigma-Aldrich
PPlases Substrate, fluorogenic
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H44N5O9
Masa cząsteczkowa:
702.77
Kod UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
product name
PPlases Substrate, fluorogenic,
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC
Zastosowanie
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3