SCP0218
PPlases Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
PPlases Substrate, calorimetric,
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥80%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA
Zastosowanie
Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-pNA, colorimetric and Suc-Ala-Leu-Pro-Phe-AMC, fluorogenic are used as substrates for peptidyl-prolyl cis/trans isomerases (PPIases, EC: 5.2.1.8).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)