About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H39N9O10
Masa cząsteczkowa:
601.61
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥65%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro
Opis ogólny
GRADSP, peptyd niewiążący integryny, może być stosowany jako kontrola negatywna w badaniach z peptydami blokującymi integrynę, takimi jak RGDS (Arg-Gly-Asp-Ser) i GRGDSP (Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro).
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro (GRADSP), peptyd niewiążący integryny, może być stosowany jako kontrola negatywna w badaniach z peptydami blokującymi integrynę, takimi jak Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS) i Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP).
Zastosowanie
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro (GRADSP) został użyty jako kontrola negatywna do obserwacji roli integryn wiążących Arg-Gly-Asp (RGD) w adhezji komórek za pośrednictwem Gal-3. Został on również użyty jako peptyd kontrolny do blokowania zależnej od RGD sygnalizacji integryna/integryna.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
U Stäubli et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 18(9), 3460-3469 (1998-05-09)
The integrin antagonist Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro (GRGDSP) was applied by local ejection to one of two recording sites in hippocampal slices at various times before and after long-term potentiation (LTP) was induced at both sites with theta burst stimulation. Applications 10 min
Major role of the extracellular matrix in airway smooth muscle phenotype plasticity
Dekkers BGJ
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 181(6), 556-565 (2010)
Julia Dotterweich et al.
Cell communication and signaling : CCS, 12, 36-36 (2014-06-27)
CCN family member 1 (CCN1), also known as cysteine-rich angiogenic inducer 61 (CYR61), belongs to the extracellular matrix-associated CCN protein family. The diverse functions of these proteins include regulation of cell migration, adhesion, proliferation, differentiation and survival/apoptosis, induction of angiogenesis
Antonín Sedlář et al.
International journal of molecular sciences, 22(10) (2021-06-03)
Galectin-3 (Gal-3) is a β-galactoside-binding protein that influences various cell functions, including cell adhesion. We focused on the role of Gal-3 as an extracellular ligand mediating cell-matrix adhesion. We used human adipose tissue-derived stem cells and human umbilical vein endothelial