Merck
TRUESRGD
Sigma-Aldrich
TrueGel3D Scramble RGD
Integrin Adhesion Peptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Formularz
lyophilized powder
metody
cell attachment: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zakodowany peptyd RGD ma taką samą zawartość aminokwasów jak peptyd RGD, ale ma niską adhezję do receptorów integrynowych i działa jako odczynnik kontrolny w celu określenia specyficzności adhezji komórek do peptydu RGD. Grupy tiolowe na N-końcu działają jako łącznik wiążący nieadhezyjny skramblowany peptyd RGD z polimerami maleimidowymi (FAST-DEXTRAN/FAST-PVA).
Zastosowanie
TRUESRGD jest stosowany jako odczynnik kontrolny dla peptydu RGD w celu określenia specyficzności adhezji komórek wywołanej przez prawdziwy peptyd RGD (TrueGel3D RGD).
Cechy i korzyści
Zawiera zakodowaną sekwencję RGD, która służy jako nieprzylepny peptyd kontrolny.
Komponenty
TRUESRGD contains TrueGel3D scramble RGD peptide lyophilized and water.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
TrueGel3D synthetic hydrogel can be used to study cyst formation of MDCK cells.
TrueGel3D hydrogels kits for 3D cell culture troubleshooting guide
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
TrueGel3D™ to syntetyczna platforma hydrożeli do hodowli komórek 3D, której celem jest naśladowanie naturalnego środowiska pozakomórkowego w celu zapewnienia bardziej fizjologicznych warunków hodowli
Protokoły
TrueGel3D™ is chemically defined hydrogel, enables cell growth in 3D environment and mimics native tissue environment. Slow gelation facilitates filling of microchannels or syringes. Find detail protocol of slow gelation for TrueGel3D™ kits
TrueGel3D™ is a chemically-defined hydrogel formed by mixing polymers with crosslinkers. This hydrogel permits the encapsulation of cells to put them in a three-dimensional environment to better mimic the native tissue environment.
Powiązane treści
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation