Key Documents
SCP0031
Sigma-Aldrich
[Glu11]-Amyloid β 10-16 human
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C42H61N13O12
Masa cząsteczkowa:
940.01
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥62%
warunki przechowywania
protect from light
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
Opis ogólny
Amyloid beta aggregation leading to profibril formation and neurotoxicity is associated with Alzheimer′s disease. Several antibodies require the presence of amino acids 10-16 for Aβ detection. This peptide may be useful as a control in immunohistochemistry, ELISA and other antibody based analysis.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1