About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H67N9O9S1
Masa cząsteczkowa:
802.04
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥75%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Amino Acid Sequence
Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met
Zastosowanie
Amyloid β (Aβ) odnosi się do peptydów pochodzących z białka prekursorowego amyloidu, które różnią się długością od 36-43 aminokwasów. Peptydy Aβ(s), ich fragmenty peptydowe i zmutowane fragmenty są wykorzystywane do badania szerokiego zakresu funkcji metabolicznych i regulacyjnych, w tym aktywacji kinaz, regulacji transportu cholesterolu, funkcji czynnika transkrypcyjnego i regulatorów stanu zapalnego. Peptydy Aβ(s) i ich fragmenty peptydowe są również wykorzystywane do badania stresu oksydacyjnego, wiązania metali i mechanizmów sieciowania białek w kontekście chorób takich jak choroba Alzheimera i neurodegeneracja.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sureshbabu Nagarajan et al.
The FEBS journal, 275(10), 2415-2427 (2008-04-22)
The interaction of the beta-amyloid peptide (Abeta) with neuronal membranes could play a key role in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Recent studies have focused on the interactions of Abeta oligomers to explain the neuronal toxicity accompanying Alzheimer's disease. In
Sureshbabu Nagarajan et al.
Journal of structural biology, 170(3), 439-450 (2010-03-02)
Folding and self-assembly of amyloid beta (Abeta) peptide are linked to Alzheimer's disease. To understand the initial stage of amyloid-beta peptide aggregation, conformational characteristics of monomers of wild-type (WT) Abeta(28-35) and its mutant peptides A30G and A30I were investigated using