Kluczowe dokumenty
SCP0049
Sigma-Aldrich
[Gln22]-Amyloid β 1-40 human
≥95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C194H296N54O57S1
Masa cząsteczkowa:
4328.82
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized
skład
Peptide Content, ≥70%
warunki przechowywania
protect from light
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Amino Acid Sequence
Asp-Ala-Glu-Phe-Arg-His-Asp-Ser-Gly-Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys-Leu-Val-Phe-Phe-Ala-Gln-Asp-Val-Gly-Ser-Asn-Lys-Gly-Ala-Ile-Ile-Gly-Leu-Met-Val-Gly-Gly-Val-Val
Zastosowanie
Amyloid β (Aβ) odnosi się do peptydów pochodzących z białka prekursorowego amyloidu, które różnią się długością od 36-43 aminokwasów. Peptydy Aβ(s), ich fragmenty peptydowe i zmutowane fragmenty są wykorzystywane do badania szerokiego zakresu funkcji metabolicznych i regulacyjnych, w tym aktywacji kinaz, regulacji transportu cholesterolu, funkcji czynnika transkrypcyjnego i regulatorów stanu zapalnego. Peptydy Aβ(s) i ich fragmenty peptydowe są również wykorzystywane do badania stresu oksydacyjnego, wiązania metali i mechanizmów sieciowania białek w kontekście chorób takich jak choroba Alzheimera i neurodegeneracja.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Régis Blaise et al.
Aging cell, 11(3), 384-393 (2012-01-21)
Cerebral amyloid angiopathy (CAA) is an important cause of intracerebral hemorrhages in the elderly, characterized by amyloid-β (Aβ) peptide accumulating in central nervous system blood vessels. Within the vessel walls, Aβ-peptide deposits [composed mainly of wild-type (WT) Aβ(1-40) peptide in
Masakazu Hashimoto et al.
Journal of neuroscience methods, 205(2), 364-367 (2012-02-14)
Several lines of evidence suggest that aggregation of the amyloid β-peptide (Aβ) in the brain is a trigger of Alzheimer's disease (AD). Thus, quantification of Aβ in several different types of samples from brain is fundamental for understanding AD pathogenesis.
Hye Jung Kim et al.
Journal of neurochemistry, 121(2), 228-238 (2012-02-23)
Amyloid β-protein (Aβ) deposits in brains of Alzheimer's disease patients generate proinflammatory cytokines and chemokines that recruit microglial cells to phagocytose Aβ. Nucleotides released from apoptotic cells activate P2Y(2) receptors (P2Y(2) Rs) in macrophages to promote clearance of dead cells.
Olujide O Olubiyi et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(10), 3280-3291 (2012-02-04)
In this simulation study, we present a comparison of the secondary structure of the two major alloforms of the Alzheimer's peptide (Aβ(1-40) and Aβ(1-42)) on the basis of molecular dynamics (MD) simulations on thea microsecond time scale using the two