Merck
SBR00014
Sigma-Aldrich
Daptomycin Ready Made Solution
1 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
N-decanoyl-L-tryptophyl-L-asparaginyl-L-aspartyl-L-threonylglycyl-L-ornithyl-L-aspartyl-D-alanyl-L-aspartylglycyl-D-seryl-threo-3-methyl-L-glutamyl-3-anthraniloyl-L-alanine[egr]1-lactone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C72H101N17O26
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1620.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51102829
NACRES:
NA.76
pochodzenie biologiczne
Streptomyces roseosporus
Poziom jakości
opis
Ready Made Solution
Formularz
liquid
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
stężenie
1 mg/mL in DMSO
kolor
colorless to faint yellow
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCC(N[C@H](CCCN)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(N[C@H](C)C(N[C@@H](CC(O)=O)C(NC1)=O)=O)=O)=O)=O)[C@@H](NC([C@H](CC(O)=O)NC([C@@H](CC(N)=O)NC([C@H](CC2=CNC3=C2C=CC=C3)NC(CCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)[C@@H](C)OC([C@H](CC(C4=C(N)C=CC=C4)=O)NC([C@@]([C@H](C)CC(O)=O)([H])NC(
InChI
1S/C72H101N17O26/c1-5-6-7-8-9-10-11-22-53(93)81-44(25-38-31-76-42-20-15-13-17-39(38)42)66(108)84-45(27-52(75)92)67(109)86-48(30-59(102)103)68(110)89-61-37(4)115-72(114)49(26-51(91)40-18-12-14-19-41(40)74)87-71(113)60(35(2)24-56(96)97)88-69(111)50(34-90)82-55(95)32-77-63(105)46(28-57(98)99)83-62(104)36(3)79-65(107)47(29-58(100)101)85-64(106)43(21-16-23-73)80-54(94)33-78-70(61)112/h12-15,17-20,31,35-37,43-50,60-61,76,90H,5-11,16,21-30,32-34,73-74H2,1-4H3,(H2,75,92)(H,77,105)(H,78,112)(H,79,107)(H,80,94)(H,81,93)(H,82,95)(H,83,104)(H,84,108)(H,85,106)(H,86,109)(H,87,113)(H,88,111)(H,89,110)(H,96,97)(H,98,99)(H,100,101)(H,102,103)/t35?,36-,37?,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,60+,61?/m1/s1
Klucz InChI
DOAKLVKFURWEDJ-OFNKPWESSA-N
Działania biochem./fizjol.
Daptomycyna jest naturalnym cyklicznym antybiotykiem lipopeptydowym występującym w Streptomyces roseosporus. Stwierdzono, że jest skuteczna w leczeniu zakażeń wywołanych przez tlenowe bakterie Gram-dodatnie. Daptomycyna hamuje wiele szczepów opornych na antybiotyki, takich jak S. aureus oporny na metycylinę (MRSA), S. aureus oporny na wankomycynę (VISA) i S. aureus oporny na wankomycynę (VRSA).
Sposób działania daptomycyny jest zupełnie inny niż w przypadku każdego innego antybiotyku. Daptomycyna wiąże się z błonami bakteryjnymi i powoduje szybką depolaryzację potencjału błonowego. Ta utrata potencjału błonowego powoduje zahamowanie syntezy białek, DNA i RNA, co skutkuje śmiercią komórek bakteryjnych.
Opakowanie
0,5ML
Uwaga dotycząca przygotowania
Roztwór o stężeniu 1 mg/ml można przed użyciem dodatkowo rozcieńczyć w odpowiednim buforze. Zaleca się wykonanie świeżego rozcieńczenia w dniu użycia.
Inne uwagi
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Reduced pulmonary surfactant interaction of daptomycin analogs via tryptophan replacement with alternative amino acids.
He Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 22, 6248-6251 (2012)
[Daptomycin: revitalizing a former drug due to the need of new active agents against grampositive multiresistant bacterias].
Hernandez Marti V, et al.
Revista Espanola de Quimioterapia : Publicacion Oficial de la Sociedad Espanola de Quimioterapia, 20, 261-276 (2007)
Feng Wang et al.
Gene, 544(2), 208-215 (2014-04-29)
Daptomycin, a novel cyclic lipopeptide antibiotic against Gram-positive bacteria, is produced by Streptomyces roseosporus. Though its biosynthetic mechanism, structural shuffling and fermentation optimization have been extensively studied, little is understood about its production regulation at the transcriptional levels. Here we
Diixa Patel et al.
International journal of antimicrobial agents, 38(5), 442-446 (2011-08-16)
Daptomycin is highly active against Staphylococcus aureus, including multidrug-resistant strains and those with reduced susceptibility to vancomycin. However, daptomycin-non-susceptible (Dap(NS)) strains [minimum inhibitory concentration (MIC) >1mg/L] have been derived clinically and in vitro. The mechanism(s) by which this occurs is