Key Documents
SBP3500427
Sigma-Aldrich
DR5 Blocking Peptide for SAB3500427
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
synthetic
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
200 μg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Immunogen
20 amino acids near the carboxy terminus of human DR5.
Zastosowanie
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Powiązanie
This peptide blocks the action of antibody SAB3500427.