Key Documents
SAE0092
Mutanolysin from Streptomyces globisporus ATCC 21553
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, lyophilized powder, ≥4000 units/mg protein (biuret)
Synonim(y):
Mutanolysin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥4000 units/mg protein (biuret)
masa cząsteczkowa
23 kDa
~18.5 kDa
Właściwości
DNA free
stężenie
≥40% protein
metody
nucleic acid detection: suitable
przydatność
suitable for cell lysis
Zastosowanie
life science and biopharma
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Mutanolysin is a muralytic enzyme, suitable for usage in isolation of nucleic acids, from Gram-positive bacteria (e.g. Listeria, Lactobacillus, Lactococcus),(8) and also from other bacteria that are difficult to lyse with lysozyme only.
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Microbial DNA free, minimizing DNA contamination from reagents in workflow.
Suitable for the isolation of nucleic acids from Gram-positive bacteria, including Listeria, Lactobacillus, and Lactococcus.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An overview of human microbiome research, workflow challenges, sequencing, library production, data analysis, and available microbiome reagents to support your research.