Key Documents
SRE0053
Lysostaphin from Staphylococcus staphylolyticus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents., lyophilized powder
Synonim(y):
Glycyl-glycine Endopeptidase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bacterial (Staphylococcus sp.)
Poziom jakości
Postać
lyophilized powder
aktywność właściwa
≥500 units/mg protein
masa cząsteczkowa
26,926 Da
skład
protein, 50-70% biuret
opakowanie
pkg of (package size sold on basis of mg protein)
stężenie
50—70% protein
przydatność
suitable for microbiological tests
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
pH Optimum for activity: ~7.5
Definicja jednostki
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3