Kluczowe dokumenty
SAB5703014
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw butyrylocholinoesterazie, klon 4N2N9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CHE1, CHE2, E1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4N2N9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.30 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ANFAKYGNPNETQNNSTSWPVFKSTEQKYLTLNTESTRIMTKLRAQQCRFWTSFFPKVLEMTGNIDEAEWEWKAGFHRWNNYMMDWKNQFNDYTSKKESCVGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCHE(590)
Opis ogólny
Gen ten koduje enzym cholinesterazę i należy do rodziny białek karboksyloesterazy/lipazy typu B. Kodowany enzym wykazuje szeroką specyficzność substratową i bierze udział w detoksykacji trucizn, w tym fosforoorganicznych środków nerwowych i pestycydów, a także w metabolizmie leków, w tym kokainy, heroiny i aspiryny. Ludzie homozygotyczni dla pewnych mutacji w tym genie wykazują przedłużony bezdech po podaniu środka zwiotczającego mięśnie sukcynylocholiny. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2016].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 500-602 ludzkiej butyrylocholinoesterazy (P06276).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)