Kluczowe dokumenty
SAB5702854
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi dopaminy D3 (DRD3), klon 5L1P4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
D3DR, ETM1, FET1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5L1P4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.425 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MASLSQLSGHLNYTCGAENSTGASQARPHAYYALSYCALILAIVFGNGLVCMAVLKERALQTTTNYLVVSLAVADLLVATLVMPWVVYLEVTGGVWNFSR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DRD3(1814)
Opis ogólny
Gen ten koduje podtyp D3 pięciu (D1-D5) receptorów dopaminy. W aktywności receptora podtypu D3 pośredniczą białka G, które hamują cyklazę adenylową. Receptor ten jest zlokalizowany w obszarach limbicznych mózgu, które są związane z funkcjami poznawczymi, emocjonalnymi i hormonalnymi. Zmienność genetyczna tego genu może być związana z podatnością na dziedziczne drżenie samoistne 1. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy, chociaż niektóre warianty mogą podlegać rozpadowi za pośrednictwem nonsensu (NMD). [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego receptora dopaminy D3 (DRD3) (DRD3) (P35462).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)