Kluczowe dokumenty
SAB5702740
Sigma-Aldrich
Anti-MAG Antibody, clone 8Q7K5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
GMA, S-MAG, SIGLEC-4A, SIGLEC4A, SPG75
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
8Q7K5, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, rat
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8Q7K5, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.53 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MIFLTALPLFWIMISASRGGHWGAWMPSSISAFEGTCVSIPCRFDFPDELRPAVVHGVWYFNSPYPKNYPPVVFKSRTQVVHESFQGRSRLLGDLGLRNC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAG(4099)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a type I membrane protein and member of the immunoglobulin superfamily. It is thought to be involved in the process of myelination. It is a lectin that binds to sialylated glycoconjugates and mediates certain myelin-neuron cell-cell interactions. Three alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been described for this gene. [provided by RefSeq, Nov 2010]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MAG (P20916).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)