Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702707
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-nektyna 2/CD112, klon 3H0G2, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CD112, HVEB, PRR2, PVRL2, PVRR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3H0G2, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
72 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.42 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TPKAKLEAQEMPSQLFTLGASEHSPLKTPYFDAGASCTEQEMPRYHELPTLEERSGPLHPGATSLGSPIPVPPGPPAVEDVSLDLEDEEGEEEEEYLDKINPIYDALSYSSPSDSYQGKGFVMSRAMYV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NECTIN2(5819)
Opis ogólny
Gen ten koduje jednoprzebiegową glikoproteinę błonową typu I z dwiema domenami Ig-podobnymi typu C2 i domeną Ig-podobną typu V. Białko to jest jednym ze składników błony plazmatycznej połączeń przylegania. Służy również jako wejście dla niektórych zmutowanych szczepów wirusa opryszczki pospolitej i wirusa rzekomej wścieklizny i bierze udział w rozprzestrzenianiu się tych wirusów między komórkami. Wariacje w tym genie zostały powiązane z różnicami w nasileniu stwardnienia rozsianego. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 410-538 ludzkiej nektyny 2/CD112 (Q92692).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)