Kluczowe dokumenty
SAB5702454
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TRAP1, klon 1L8C1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
HSP 75, HSP75, HSP90L, TRAP-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1L8C1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
75 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.54 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MARELRALLLWGRRLRPLLRAPALAAVPGGKPILCPRRTTAQLGPRRNPAWSLQAGRLFSTQTAEDKEEPLHSIISSTESVQGSTSKHEFQAETKKLLDI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRAP1(10131)
Opis ogólny
Gen ten koduje mitochondrialne białko chaperonowe należące do rodziny białek szoku cieplnego 90 (HSP90). Kodowane białko ma aktywność ATPazy i oddziałuje z czynnikiem martwicy nowotworów typu I. Białko to może funkcjonować w regulacji odpowiedzi komórkowych na stres. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, styczeń 2013].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-100 ludzkiego TRAP1 (Q12931).
Zastosowanie
WB, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)