Kluczowe dokumenty
SAB2106687
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
26 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, human, mouse
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TSPAN4(7106)
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego TSPAN4
Działania biochem./fizjol.
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. To kodowane białko jest glikoproteiną powierzchniową komórek i ma podobną sekwencję do swojego członka rodziny antygenu CD53. Wiadomo, że kompleksuje się z integrynami i innymi transmembranowymi białkami nadrodziny 4. Zidentyfikowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: YTDKIDRYAQQDLKKGLHLYGTQGNVGLTNAWSIIQTDFRCCGVSNYTDW
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)